missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4,4'-DDE, TRC

Artikelnummer. 30350986
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30350986 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30350986 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD195205500MG

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 72-55-9
Summenformel C14 H8 Cl4
Molekulargewicht (g/mol) 318.03
Synonym Benzene, 1,1'-(dichloroethenylidene)bis[4-chloro- (9CI), Ethylene, 1,1-dichloro-2,2-bis(p-chlorophenyl)- (7CI,8CI), 1,1'-(2,2-Dichloroethenylidene)bis[4-chlorobenzene], 1,1-Bis(4-chlorophenyl)-2,2-dichloroethene, 1,1-Bis(p-chlorophenyl)-2,2-dichloroethylene, 1,1-Dichloro-2,2-bis(p-chlorophenyl)ethylene, 1,1-Dichloro-2,2-di(p-chlorophenyl)ethylene, 1,1'-Dichloro-2,2-bis(4-chlorophenyl)ethane, 2,2-Bis(4-chlorophenyl)-1,1-dichloroethene, 2,2-Bis(4-chlorophenyl)-1,1-dichloroethylene, 2,2-Di(p-chlorophenyl)-1,1-dichloroethylene, 2,2-Dichloro-1,1-bis(4-chlorophenyl)ethylene, 4,4'-DDE, 4,4'-Dichlorodiphenyldichloroethylene, DDE, NSC 1153, p,p'-DDE, p,p'-Dichlorodiphenyldichloroethylene
IUPAC-Name 1-chloro-4-[2,2-dichloro-1-(4-chlorophenyl)ethenyl]benzene
SMILES ClC(=C(c1ccc(Cl)cc1)c2ccc(Cl)cc2)Cl

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 4,4'-DDE
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C14H8Cl4/c15-11-5-1-9(2-6-11)13(14(17)18)10-3-7-12(16)8-4-10/h1-8H
Formelmasse 315.938
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.