Learn More
4,4'-cis-Stilbendicarbonsäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4,4'-cis-Stilbenedicarboxylic acid |
CAS | 133005-88-6 |
Schmelzpunkt | >300°C |
Summenformel | C16H12O4 |
MDL-Nummer | MFCD00013994 |
Menge | 1 g |
Beilstein | 1978660 |
Synonym | 4-z-2-4-carboxyphenyl ethenyl benzoic acid, cis-stilbene-4,4'-dicarboxylic acid, z-4,4'-ethene-1,2-diyl dibenzoic acid, cis-4,4'-dicarboxystilbene, z-4,4'-stilbene dicarboxylic acid, z-stilbene-4,4'-dicarboxylic acid, 4,4'-cis-stilbenedicarboxylic acid |
InChI-Schlüssel | SBBQDUFLZGOASY-UPHRSURJSA-N |
SMILES | C1=CC(=CC=C1C=CC2=CC=C(C=C2)C(=O)O)C(=O)O |