Learn More
4-(4-Chlorphenyl)tetrahydropyran-2,6-dion, Mikromol™
Artikelnummer. 17991576
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17991576 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17991576 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM1235.120025
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
4-(4-Chlorphenyl)tetrahydropyran-2,6-dion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(4-Chlorophenyl)glutaric Anhydride
CAS 53911-68-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 3-(4-Chlorophenyl)glutaric Anhydride
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C11 H9 Cl O3
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
InChI-Formel InChI=1S/C11H9ClO3/c12-9-3-1-7(2-4-9)8-5-10(13)15-11(14)6-8/h1-4,8H,5-6H2
SMILES Clc1ccc(cc1)C2CC(=O)OC(=O)C2
IUPAC-Name 4-(4-Chlorphenyl)oxan-2,6-dion
Molekulargewicht (g/mol) 224.64
Menge 25 mg
Formelmasse 224.024 g/mol