Learn More
4-[(4-Chlorphenyl)sulfonyl]-3-methylthiophen-2-carboxylsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10425322
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10425322 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10425512 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10425322 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. KM01338DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemische Identifikatoren
CAS 175137-65-2
Summenformel C12H9ClO4S2
Molekulargewicht (g/mol) 316.77
MDL-Nummer MFCD00067886
InChI-Schlüssel WZQQSJVPCVCQKE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-chlorophenyl sulfonyl-3-methylthiophene-2-carboxylic acid, 4-4-chlorobenzenesulfonyl-3-methylthiophene-2-carboxylic acid, 4-4-chloro-benzenesulfonyl-3-methyl-thiophene-2-carboxylic acid, maybridge1_004536, 4-4-chlorophenylsulfonyl-3-methylthiophene-2-carboxylic acid, 2-thiophenecarboxylicacid, 4-4-chlorophenyl sulfonyl-3-methyl, 4-4-chlorobenzene-1-sulfonyl-3-methylthiophene-2-carboxylic acid, 4-4-chlorophenyl sulfonyl-3-methyl-thiophene-2-carboxylic acid
PubChem CID 2778453
IUPAC-Name 4-(4-Chlorphenyl)sulfonyl-3-methylthiophen-2-carbonsäure
SMILES CC1=C(SC=C1S(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)Cl)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-[(4-chlorophenyl)sulfonyl]-3-methylthiophene-2-carboxylic acid
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 316.78
Reinheit (%) 97%