Learn More
4-(4-Chlorphenyl)piperidin-4-ol, Mikromol™
Beschreibung
4-(4-Chlorphenyl)piperidin-4-ol
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 4-(4-Chlorophenyl)piperidin-4-ol |
| CAS | 39512-49-7 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 4-(4-Chlorophenyl)piperidin-4-ol |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C11 H14 Cl N O |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | Loperamide Hydrochloride Imp. C (EP), Loperamide Imp. C (EP), 4-(4-Chlorophenyl)piperidin-4-ol, Loperamide Hydrochloride Impurity C, Loperamide Impurity C |
| InChI-Formel | InChI=1S/C11H14ClNO/c12-10-3-1-9(2-4-10)11(14)5-7-13-8-6-11/h1-4,13-14H,5-8H2 |
| SMILES | OC1(CCNCC1)c2ccc(Cl)cc2 |
| IUPAC-Name | 4-(4-Chlorphenyl)Piperidin-4-ol |
| Show More |