Learn More
4-(4-Chlorphenyl)cyclohexancarboxylsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10049491
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10049491 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10497052 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
11306945 25 g Bernsteinfarbene Glasflasche -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10049491 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. SB02037DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 95233-37-7
Summenformel C13H15ClO2
Molekulargewicht (g/mol) 238.711
MDL-Nummer MFCD06797626
InChI-Schlüssel NXXDIEYTMQYWJU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-chlorophenyl cyclohexanecarboxylic acid, trans-4-4-chlorophenyl cyclohexanecarboxylic acid, 4-4-chlorophenyl cyclohexane-1-carboxylic acid, e-4-4-chlorophenyl cyclohexanecarboxylic acid, 4-4'-chlorophenyl cyclohexancarboxylic acid, cis-4-4-chlorophenyl cyclohexanecarboxylic acid, atovaquone related compound 1, cyclohexanecarboxylic acid, 4-4-chlorophenyl-, trans, 1r,4r-4-4-chlorophenyl cyclohexane-1-carboxylic acid, cyclohexanecarboxylic acid, 4-4-chlorophenyl
PubChem CID 2735792
IUPAC-Name 4-(4-Chlorphenyl)cyclohexan-1-carbonsäure
SMILES C1CC(CCC1C2=CC=C(C=C2)Cl)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (E)-4-(4-Chlorophenyl)cyclohexanecarboxylic acid
CAS Min. % 97.0
Menge 1 g
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Prozentgehaltsbereich 97%
Strukturformel ClC6H4C6H10CO2H
Formelmasse 238.71
Reinheit (%) 97%