Learn More
4-(4-Chlorphenyl)but-3-en-2-on, TRC
Artikelnummer. 30368772
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30368772 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30368772 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC9940055G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(4-Chlorophenyl)but-3-en-2-one
CAS 3160-40-5
Summenformel C10H9OCl
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C10H9ClO/c1-8(12)2-3-9-4-6-10(11)7-5-9/h2-7H,1H3/b3-2+
SMILES CC(=O)\C=C\c1ccc(Cl)cc1
IUPAC-Name (E)-4-(4-chlorphenyl)aber-3-en-2-on
Molekulargewicht (g/mol) 180.63
Formelmasse 180.0342