Learn More
4-(4-Chlorophenyl)-4-Hydroxypiperidin, TRC
Artikelnummer. 17993165
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17993165 5 g 5 Gramm
17902335 100 mg 100 Milligramm
17950975 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17993165 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC3784805G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 39512-49-7
Summenformel C11 H14 Cl N O
Molekulargewicht (g/mol) 211.69
Synonym 4-(4-Chlorophenyl)piperidin-4-ol, Loperamide Hydrochloride Imp. C (EP)
IUPAC-Name 4-(4-Chlorphenyl)Piperidin-4-ol
SMILES OC1(CCNCC1)c2ccc(Cl)cc2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(4-Chlorophenyl)piperidin-4-ol
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C11H14ClNO/c12-10-3-1-9(2-4-10)11(14)5-7-13-8-6-11/h1-4,13-14H,5-8H2
Formelmasse 211.0764