Learn More
4-(4-Chlorphenyl)-4-hydroxypiperidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11480093
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Unit Size:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge unitSize
11480093 1 g 1 Gramm
11490093 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11480093 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A12137.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
CAS: 39512-49-7 | C11H15Cl2NO | 248.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 39512-49-7
Summenformel C11H15Cl2NO
Molekulargewicht (g/mol) 248.15
MDL-Nummer MFCD00006001
InChI-Schlüssel PXAJMBHRLGKPQV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-chlorophenyl piperidin-4-ol, 4-4-chlorophenyl-4-hydroxypiperidine, 4-4-chlorophenyl-4-piperidinol, 4-chlorophenyl-4-hydroxylpiperidine, 4-p-chlorophenyl-4-hydroxypiperidine, 4-p-chlorophenyl piperidin-4-ol, 4-piperidinol, 4-4-chlorophenyl, haloperidol metabolite i, unii-und92fks0w, 4-hydroxy-4-4-chlorophenyl piperidine
PubChem CID 38282
SMILES [H+].[Cl-].OC1(CCNCC1)C1=CC=C(Cl)C=C1
Specifications
Chemischer Name oder Material 4- (4-Chlorophenyl)-4-hydroxypiperidine
Schmelzpunkt 137°C to 141°C
Menge 1 g
Beilstein 165923
IUPAC-Name 4-(4-Chlorphenyl)Piperidin-4-ol
Formelmasse 211.69
Reinheit (%) 97%