Learn More
4-(4-Chlorphenyl)-3-thiosemicarbazid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11373296
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11373296
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L12657.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
4-(4-Chlorophenyl)-3-thiosemicarbazide is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-(4-Chlorophenyl)-3-thiosemicarbazid wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 22814-92-2
Summenformel C7H8ClN3S
Molekulargewicht (g/mol) 201.672
MDL-Nummer MFCD00041295
InChI-Schlüssel GFTWJLUVFRTLIL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-chlorophenyl-3-thiosemicarbazide, n-4-chlorophenyl hydrazinecarbothioamide, 3-amino-1-4-chlorophenyl thiourea, 1-amino-3-4-chlorophenyl thiourea, 4-chlorophenyl amino hydrazinomethane-1-thione, acmc-20amw7, maybridge1_006895, 4-p-chlorphenylthiosemicarbazid, 4-4-chlorophenyl thiosemicarbazide, 1-azanyl-3-4-chlorophenyl thiourea
PubChem CID 706988
IUPAC-Name 1-amino-3-(4-chlorphenyl)thiourea
SMILES C1=CC(=CC=C1NC(=S)NN)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(4-Chlorophenyl)-3-thiosemicarbazide
Schmelzpunkt ∽180°C (decomposition)
Menge 5 g
Geruch Geruchsneutral
UN-Nummer UN2811
Beilstein 1818693
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 201.68
Reinheit (%) 97%