Learn More
4-(4-Chlorbenzoyl)piperidin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15492049
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15492049 5 g 5 Gramm
15402059 250 mg 250 Milligramm
15482049 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15492049 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H64740.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet. Das Derivat dieser Verbindung, 2-Amino-3-(4-chlorobenzoyl)-4-[4-(alkyl/aryl)piperazin-yl]thiophen, wird als allosterische Verstärker des A1-Adenosin-Rezeptors verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
An einem kühlen und trockenen Ort lagern. Behälter dicht verschlossen lassen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 53220-41-0
Summenformel C12H14ClNO
Molekulargewicht (g/mol) 223.70
MDL-Nummer MFCD04113538
InChI-Schlüssel IYGWDOXHCPQXKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-chlorobenzoyl piperidine, 4-chlorophenyl piperidin-4-yl methanone, 4-4-chlorophenyl carbonyl piperidine, 4-chlorophenyl-4-piperidinyl methanone, 4-chlorophenyl-piperidin-4-yl-methanone, maybridge1_003174, 4-chlorophenyl 4-piperidinyl methanonehydrochloride, 4-4-chlorobenzoyl-piperidine, 4-chlorophenyl 4-piperidyl ketone, 4-chlorophenyl piperidin-4-ylmethanone
PubChem CID 2777115
SMILES ClC1=CC=C(C=C1)C(=O)C1CCNCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(4-Chlorobenzoyl)piperidine
Schmelzpunkt 60°C to 63°C
Farbe Gelb
Menge 5 g
Beilstein 158791
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
IUPAC-Name 4-(4-chlorobenzoyl)piperidine
Formelmasse 223.7
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest