Learn More
4-[4-[(Butylamino)carbonyl]-2-[[(2,4-dichlorphenyl)sulfonyl]amino]phenoxy]-3-methoxybenzolessigsäure, TRC
Artikelnummer. 30316354
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30316354 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30316354 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA57655550MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(4-((Butylamino)carbonyl)-2-(((2,4-dichlorophenyl)sulfonyl)amino)phenoxy)-3-methoxy-benzeneacetic Acid
CAS 1027847-67-1
Summenformel C26H26Cl2N2O7S
Menge 50 mg
Synonym AMG 009
SMILES CCCCNC(=O)c1ccc(Oc2ccc(CC(=O)O)cc2OC)c(NS(=O)(=O)c3ccc(Cl)cc3Cl)c1
Molekulargewicht (g/mol) 581.46
Formelmasse 580.0838