Learn More
4-[(4-Bromthien-2-yl)methyl]morpholin, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10525944
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10525944 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10535944 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10525944 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC74210DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Chemische Identifikatoren
CAS 194851-19-9
Summenformel C9H12BrNOS
Molekulargewicht (g/mol) 262.17
MDL-Nummer MFCD01653482
InChI-Schlüssel XYQVGDMXJNORKK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-bromothiophen-2-yl methyl morpholine, 4-4-bromothien-2-yl methyl morpholine, 4-bromo-2-morpholin-4-ylmethyl thiophene, cambridge id 5430345, 4-bromo-2-morpholinomethylthiophene, 4-4-bromo-thiophen-2-ylmethyl-morpholine, morpholine, 4-4-bromo-2-thienyl methyl
PubChem CID 783497
IUPAC-Name 4-[(4-Bromthiophen-2-yl)methyl]morpholin
SMILES BrC1=CSC(CN2CCOCC2)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-[(4-Bromothien-2-yl)methyl]morpholine
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 262.17
Reinheit (%) 97%