Learn More
4'-(4-Bromphenyl)acetophenon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11353257
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11353257 100 g 100 Gramm
11343257 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11353257 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L13798.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 5731-01-1 | C14H11BrO | 275.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5731-01-1
MDL-Nummer MFCD00143242
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4'-(4-Bromophenyl)acetophenone
Schmelzpunkt 125°C to 127°C
Summenformel C13H8FO2
Menge 100 g
Beilstein 2048590
Synonym 4-4-fluorophenyl benzoic acid, 4'-fluoro-biphenyl-4-carboxylic acid, 4'-fluorobiphenyl-4-carboxylic acid, 4'-fluoro-1,1'-biphenyl-4-carboxylic acid, 4-biphenyl-4'-fluoro-carboxylic acid, 4'-fluoro-biphenyl-4-carboxylic acid, 4-fluoro-biphenyl-4-carboxylic acid, 4'-fluoro 1,1'-biphenyl-4-carboxylic acid, 4fc
InChI-Schlüssel LXWNTLBMNCXRQN-UHFFFAOYSA-M
SMILES C1=CC(=CC=C1C2=CC=C(C=C2)F)C(=O)O
IUPAC-Name 4-(4-Fluorphenyl)benzoesäure
Molekulargewicht (g/mol) 215.20
PubChem CID 2782689
Formelmasse 275.15
Reinheit (%) 97%