Learn More
4- (4-Bromphenyl)-1,2,3-thiadiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10772093
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10772093 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10522842 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10772093 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC16410DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 40753-13-7
Summenformel C8H5BrN2S
Molekulargewicht (g/mol) 241.106
MDL-Nummer MFCD00084907
InChI-Schlüssel HGWOTVRPRHVJQK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 218520
IUPAC-Name 4-(4-bromphenyl)thiadiazol
SMILES C1=CC(=CC=C1C2=CSN=N2)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(4-Bromophenyl)-1, 2, 3-thiadiazole
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Synonym 4-4-bromophenyl-1,2,3-thiadiazole, 1,2,3-thiadiazole, 4-4-bromophenyl, 1,2,3-thiadiazole,4-4-bromophenyl, 4-4-bromophenyl thiadiazole
Formelmasse 241.11
Reinheit (%) 97%