Learn More
4-(4-Boc-1-piperazinylmethyl)-benzolboronsäurepinakolester, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15439315
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15439315 1 g 1 Gramm
15449315 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15439315 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H51743.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 936694-19-8 | C22H35BN2O4 | 402.342 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 936694-19-8
Summenformel C22H35BN2O4
Molekulargewicht (g/mol) 402.342
MDL-Nummer MFCD16294502
InChI-Schlüssel AAEYFMAHSYKHGD-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 4-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzyl piperazine-1-carboxylate, tert-butyl 4-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl piperazine-1-carboxylate, 4-4-boc-piperazinomethyl phenylboronic acid, pinacol ester, 4-4-boc-1-piperazinylmethyl benzeneboronic acid pinacol ester, amtb122, 4-4-boc-piperazinemethyl phenylboronic acid pinacol ester, 4-4-boc-piperazine methyl phenylboronic acid pinacol ester, tert-butyl 4-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl benzyl piperazine-1-carboxylate
PubChem CID 53216820
IUPAC-Name Tert-Butyl 4-[4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan-2-yl)Phenyl]Methyl]Piperazin-1-Carboxylat
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=C(C=C2)CN3CCN(CC3)C(=O)OC(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(4-Boc-1-piperazinylmethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Menge 1 g
Beilstein 18669672
Formelmasse 402.34
Reinheit (%) 95%