Learn More
4,4'-Bis(dimethylamino)benzil, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11975321 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11975321
Marke: Thermo Scientific Acros 402390250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 17078-27-2 | C18H20N2O2 | 296.36 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17078-27-2
Summenformel C18H20N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 296.36
InChI-Schlüssel AVFUVYIDYFXFSX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4'-bis dimethylamino benzil, 1,2-bis 4-dimethylamino phenyl ethane-1,2-dione, ethandione, bis 4-dimethylamino phenyl, bis 4-dimethylamino phenyl ethane-1,2-dione, acmc-209e1j, benzil-based compound, 35, bis n,n-dimethylamino benzil, 4,4/'-bis dimethylamino benzil, bis 4-dimethylamino phenyl diketone
PubChem CID 222570
IUPAC-Name 1,2-Bis[4-(Dimethylamino)phenyl]ethan-1,2-Dion
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)C(=O)C(=O)C2=CC=C(C=C2)N(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4, 4'-Bis(dimethylamino)benzil
Schmelzpunkt 200.0°C to 204.0°C
Farbe Grün bis Grün-Gelb
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Formelmasse 296.36
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver