Learn More
4,4'-Bis(dimethylamino)benzil, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10289880 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10289880 1 g Glasflasche 1 Gramm
10045780 5 g Glasflasche 5 Gramm
11975321 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10289880 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 402390010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 17078-27-2 | C18H20N2O2 | 296.36 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17078-27-2
Summenformel C18H20N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 296.36
InChI-Schlüssel AVFUVYIDYFXFSX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4'-bis dimethylamino benzil, 1,2-bis 4-dimethylamino phenyl ethane-1,2-dione, ethandione, bis 4-dimethylamino phenyl, bis 4-dimethylamino phenyl ethane-1,2-dione, acmc-209e1j, benzil-based compound, 35, bis n,n-dimethylamino benzil, 4,4/'-bis dimethylamino benzil, bis 4-dimethylamino phenyl diketone
PubChem CID 222570
IUPAC-Name 1,2-Bis[4-(Dimethylamino)phenyl]ethan-1,2-Dion
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)C(=O)C(=O)C2=CC=C(C=C2)N(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4, 4'-Bis(dimethylamino)benzil
Schmelzpunkt 200.0°C to 204.0°C
Farbe Grün bis Grün-Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 296.36
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver