Learn More
4,4'-Bis(diethylamino)benzophenon, TRC
Product Code. 30340470
Change view
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Unit Size:
2.50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
30340470 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 30340470 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCB4160652.5G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material 4,4-Bis(diethylamino)benzophenone
CAS 90-93-7
Summenformel C21 H28 N2 O
Menge 2.5 g
Synonym Benzophenone, 4,4'-bis(diethylamino)- (6CI,7CI,8CI), Bis[4-(diethylamino)phenyl]methanone, 4,4-Bis(diethylamino)benzophenone, 4,4'-(Tetraethyldiamino)benzophenone, 4,4'-Bis(N,N-diethylamino)benzophenone, 4,4'-Bis(diethylamine)benzophenone, 4,4'-Bis(diethylamino)benzophenone, 4,4'-Bis(diethylamino)diphenyl ketone, 4,4'-Diethylaminobenzophenone, 4',4-Bis(diethylamino)benzophenone, Doublecure EMK, EAB, EAB (benzophenone), EAB-SS, EABF, Ethyl Michler ketone, JRCure EMK, Kayacure EAB, Michler's ethyl ketone, N,N,N',N'-Tetraethyl-4,4'-diaminobenzophenone, NSC 36365, Narucure CS, SB-PI 701, p,p'-Bis(diethylamino)benzophenone, p,p'-Tetraethyldiaminobenzophenone
InChI-Formel InChI=1S/C21H28N2O/c1-5-22(6-2)19-13-9-17(10-14-19)21(24)18-11-15-20(16-12-18)23(7-3)8-4/h9-16H,5-8H2,1-4H3
SMILES CCN(CC)c1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(cc2)N(CC)CC
IUPAC-Name bis[4-(diethylamino)phenyl]methanon
Molekulargewicht (g/mol) 324.46
Formelmasse 324.2202