Learn More
4,4-Bis-(trifluormethyl)-Benzophenon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11485956
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11485956 100 g 100 Gramm
11475956 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11485956 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22288.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 90-93-7 | C21H28N2O | 324.47 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 90-93-7
Summenformel C21H28N2O
Molekulargewicht (g/mol) 324.47
MDL-Nummer MFCD00009044
InChI-Schlüssel VYHBFRJRBHMIQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4'-bis diethylamino benzophenone, michler's ethyl ketone, bis 4-diethylamino phenyl methanone, methanone, bis 4-diethylamino phenyl, 4,4'-tetraethyldiamino benzophenone, p,p'-bis diethylamino benzophenone, p,p'-tetraethyldiamino benzophenone, ethyl michler ketone
PubChem CID 66663
IUPAC-Name bis[4-(diethylamino)phenyl]methanon
SMILES CCN(CC)C1=CC=C(C=C1)C(=O)C1=CC=C(C=C1)N(CC)CC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,4'-Bis(diethylamino)benzophenone
Schmelzpunkt 93°C to 95°C
pH 4 to 6
Flammpunkt 151°C (303°F)
Geruch Geruchsneutral
Menge 100 g
UN-Nummer UN3077
Beilstein 2148611
Formelmasse 324.47
Reinheit (%) 99%