missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4,4’-Bis(4' '-aminobenzenesulfonyl) Diphenyl Ether Dihydrochloride, TRC

Artikelnummer. 17923175
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
250 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17923175 25 mg 25 Milligramm
17903995 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17923175 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB40150025MG

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

Summenformel C24H20N2O5S2 • 2HCl
Molekulargewicht (g/mol) 553.47
Synonym 4,4'-[Oxybis(4,1-phenylenesulfonyl)]bisbenzenamine Hydrochloride, 4,4'-Oxybis[p-(phenylsulfonylaniline)] Hydrochloride;
IUPAC-Name 4,4'-(oxybis(4,1-phenylenesulfonyl))dianiline Dihydrochloride
SMILES NC1=CC=C(S(C2=CC=C(OC3=CC=C(S(C4=CC=C(N)C=C4)(=O)=O)C=C3)C=C2)(=O)=O)C=C1.Cl.Cl

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 4,4'-Bis(4'-aminobenzenesulfonyl) Diphenyl Ether Dihydrochloride
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C24H20N2O5S2.2ClH/c25-17-1-9-21(10-2-17)32(27,28)23-13-5-19(6-14-23)31-20-7-15-24(16-8-20)33(29,30)22-11-3-18(26)4-12-22;;/h1-16H,25-26H2;2*1H
Formelmasse 551.98
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.