Learn More
4,4'-Bis(3-Aminophenoxy)Diphenylsulfon, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11493407
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11493407 250 g 250 Gramm
11483407 50 g 50 Gramm
11473407 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11493407 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A17194.30
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 30203-11-3
Summenformel C24H20N2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 432.49
MDL-Nummer MFCD00054738
InChI-Schlüssel WCXGOVYROJJXHA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3'-sulfonylbis 4,1-phenylene bis oxy dianiline, bis 4-3-aminophenoxy phenyl sulfone, 4,4'-bis 3-aminophenoxy diphenyl sulfone, benzenamine, 3,3'-sulfonylbis 4,1-phenyleneoxy bis, 4,4-bis 3-aminophenoxy diphenyl sulfone, 3-4-4-3-aminophenoxy benzenesulfonyl phenoxy aniline, 4-3-aminophenoxy-1-4-3-aminophenoxy phenyl sulfonyl benzene, acmc-209hds, 3,3'-sulfonylbis 4,1-phenyleneoxy dianiline
PubChem CID 121657
IUPAC-Name 3-{4-[4-(3-aminophenoxy)benzenesulfonyl]phenoxy}aniline
SMILES NC1=CC(OC2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)C2=CC=C(OC3=CC(N)=CC=C3)C=C2)=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,4'-Bis(3-aminophenoxy)diphenyl sulfone
Schmelzpunkt 132°C to 135°C
Menge 250 g
Formelmasse 432.5
Reinheit (%) 95%