Learn More
4-(4-Benzyloxy-5-Bromo-2-Pyrimidinyl)Morpholin, 95 %
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-(4-Benzyloxy-5-bromo-2-pyrimidinyl)morpholine |
| Schmelzpunkt | 114°C to 116°C |
| Menge | 250 mg |
| Formelmasse | 350.21 |
| Reinheit (%) | 95% |