Learn More
Thermo Scientific Chemicals 4-(4-Anilinphenylazo)benzolsulfonsäurenatriumsalz, geeignet als Indikator
Catalog Number p-60413
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
1 kg
554-73-4
C18H14N3NaO3S
375.38
MFCD00038130
MLVYOYVMOZFHIU-UHFFFAOYSA-M
orange iv, tropaeolin oo, orangeiv, acid orange 5, diphenylamine orange, tropaeolin, unii-vr8q3r288w, tropeolin oo, orange n, solar orange iv
23668839
sodium 4-{2-[4-(phenylamino)phenyl]diazen-1-yl}benzene-1-sulfonate
[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)N=NC1=CC=C(NC2=CC=CC=C2)C=C1
554-73-4
C18H14N3NaO3S
375.38
MFCD00038130
MLVYOYVMOZFHIU-UHFFFAOYSA-M
orange iv, tropaeolin oo, orangeiv, acid orange 5, diphenylamine orange, tropaeolin, unii-vr8q3r288w, tropeolin oo, orange n, solar orange iv
23668839
sodium 4-{2-[4-(phenylamino)phenyl]diazen-1-yl}benzene-1-sulfonate
[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)N=NC1=CC=C(NC2=CC=CC=C2)C=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-(4-Anilinophenylazo)benzenesulfonic acid sodium salt
Farbe Ocker bis Orange
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Merck Index 15, 9955
Formelmasse 375.38
Güte Extrarein
Physikalische Form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-(4-Anilinophenylazo)benzenesulfonic acid sodium salt, indicator grade
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Hazard Statement
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.