Learn More
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(Tetrahydrofuran-3-yl)-1,3,2-Dioxaborolan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4228914
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
331958-90-8
C10H19BO3
198.07
MFCD09878900
KEBDNHHRQNZXMA-UHFFFAOYNA-N
4,4,5,5-tetramethyl-2-tetrahydrofuran-3-yl-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-oxolan-3-yl-1,3,2-dioxaborolane, tetrahydrofuran-3-boronic acid pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-tetrahydro-3-furanyl-1,3,2-dioxaborolane, tetrahydrofuran-3-ylboronic acid pinacol ester, tetrahydrofuran-3-yl boronic acid pinacol ester, 2-tetrahydrofuran-3-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl tetrahydrofuran
11148297
4,4,5,5-tetramethyl-2-(oxolan-3-yl)-1,3,2-dioxaborolane
CC1(C)OB(OC1(C)C)C1CCOC1
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
331958-90-8
C10H19BO3
198.07
MFCD09878900
KEBDNHHRQNZXMA-UHFFFAOYNA-N
4,4,5,5-tetramethyl-2-tetrahydrofuran-3-yl-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-oxolan-3-yl-1,3,2-dioxaborolane, tetrahydrofuran-3-boronic acid pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-tetrahydro-3-furanyl-1,3,2-dioxaborolane, tetrahydrofuran-3-ylboronic acid pinacol ester, tetrahydrofuran-3-yl boronic acid pinacol ester, 2-tetrahydrofuran-3-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl tetrahydrofuran
11148297
4,4,5,5-tetramethyl-2-(oxolan-3-yl)-1,3,2-dioxaborolane
CC1(C)OB(OC1(C)C)C1CCOC1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(tetrahydrofuran-3-yl)-1,3,2-dioxaborolane
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Flammpunkt 93°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 198.07
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(tetrahydrofuran-3-yl)-1,3,2-dioxaborolane
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.