Learn More
4,4,5,5-Tetramethyl-2-[3-(phenoxymethyl)phenyl]-1,3,2-dioxaborolan, ≥97 %, Maybridge
Marke: Maybridge CC63639DA
Additional Details : CAS : 912569-68-7 Gewicht : 0.05100kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : III
Menge | 1g |
---|---|
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Chemische Identifikatoren
912569-68-7 | |
310.2 | |
AFDZGEOQKHIWKF-UHFFFAOYSA-N | |
24229702 | |
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=CC=C2)COC3=CC=CC=C3 |
C19H23BO3 | |
MFCD09065022 | |
4,4,5,5-tetramethyl-2-3-phenoxymethyl phenyl-1,3,2-dioxaborolane | |
4,4,5,5-Tetramethyl-2-[3-(Phenoxymethyl)Phenyl]-1,3,2-Dioxaborolan |
Spezifikation
4,4,5,5-Tetramethyl-2-[3-(phenoxymethyl)phenyl]-1,3,2-dioxaborolane | |
1g | |
96.5 | |
97+% | |
MFCD09065022 | |
AFDZGEOQKHIWKF-UHFFFAOYSA-N | |
4,4,5,5-Tetramethyl-2-[3-(Phenoxymethyl)Phenyl]-1,3,2-Dioxaborolan | |
24229702 | |
97% |
Bernsteinfarbene Glasflasche | |
912569-68-7 | |
100.0 | |
C19H23BO3 | |
4,4,5,5-tetramethyl-2-3-phenoxymethyl phenyl-1,3,2-dioxaborolane | |
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=CC=C2)COC3=CC=CC=C3 | |
310.2 | |
310.2 |