Learn More
4,4,5,5-Tetramethyl-2-[3-(phenoxymethyl)phenyl]-1,3,2-dioxaborolan, ≥97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3522514
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
912569-68-7
C19H23BO3
310.20
MFCD09065022
AFDZGEOQKHIWKF-UHFFFAOYSA-N
4,4,5,5-tetramethyl-2-3-phenoxymethyl phenyl-1,3,2-dioxaborolane
24229702
4,4,5,5-Tetramethyl-2-[3-(Phenoxymethyl)Phenyl]-1,3,2-Dioxaborolan
CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC(COC2=CC=CC=C2)=CC=C1
912569-68-7
C19H23BO3
310.20
MFCD09065022
AFDZGEOQKHIWKF-UHFFFAOYSA-N
4,4,5,5-tetramethyl-2-3-phenoxymethyl phenyl-1,3,2-dioxaborolane
24229702
4,4,5,5-Tetramethyl-2-[3-(Phenoxymethyl)Phenyl]-1,3,2-Dioxaborolan
CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC(COC2=CC=CC=C2)=CC=C1
Chemischer Name oder Material 4,4,5,5-Tetramethyl-2-[3-(phenoxymethyl)phenyl]-1,3,2-dioxaborolane
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97+%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 310.2
Reinheit (%) 97%