Learn More
4,4,5,5,5-Pentafluorpentansäure, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10139829
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10139829 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10139829 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MAY00177DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,4,5,5,5-Pentafluoropentanoic acid
CAS 3637-31-8
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C5H5F5O2
Menge 1 g
Synonym pentanoic acid, 4,4,5,5,5-pentafluoro, pentanoicacid,4,4,5,5,5-pentafluoro
InChI-Schlüssel HHSIXPRDVJARSI-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(CC(C(F)(F)F)(F)F)C(=O)O
IUPAC-Name 4,4,5,5,5-Pentafluorpentansäure
Molekulargewicht (g/mol) 192.085
PubChem CID 23423163
Formelmasse 192.09
Reinheit (%) 90%