Learn More
4,4,4-Trimethoxybutansäuremethylester, TRC
Artikelnummer. 30457048
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30457048 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30457048 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT795525500MG
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,4,4-Trimethoxybutanoic Acid Methyl Ester
CAS 71235-00-2
Summenformel C8H16O5
Menge 500 mg
Synonym 4,4,4-Trimethoxybutanoic Acid Methyl Ester
InChI-Formel InChI=1S/C8H16O5/c1-10-7(9)5-6-8(11-2,12-3)13-4/h5-6H2,1-4H3
SMILES O=C(CCC(OC)(OC)OC)OC
IUPAC-Name Methyl-4,4,4-trimethoxybutanoat
Molekulargewicht (g/mol) 192.21
Formelmasse 192.0998