Learn More
4,4,4-Trifluor-2-butanon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11427074
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11427074 5 g 5 Gramm
11417074 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11427074 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21514.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 2366-70-3 | C4H5F3O | 126.078 g/mol
It is used as a pharmaceutical intermediate. It is used for the synthesis of racemic 2-amino-5,5,5-trifluoro-3-methylpentanoic acid as fluorinated synthon.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet. Es wird zur Synthese von racemischer 2-Amino-5,5,5-trifluor-3-methylpentansäure als fluoriertes Synthon verwendet.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Vor elektrostatischen Aufladungen schützen. Von Zündquellen fernhalten. Aerosolbildung vermeiden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2366-70-3
Summenformel C4H5F3O
Molekulargewicht (g/mol) 126.078
MDL-Nummer MFCD00077601
InChI-Schlüssel BTXXTMOWISPQSJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4,4-trifluoro-2-butanone, 2-butanone, 4,4,4-trifluoro, trifluoromethylacetone, trifluoromethyl acetone, acmc-1cb0f, 3-oxo-1,1,1-trifluorobutane
PubChem CID 539001
IUPAC-Name 4,4,4-Trifluorobutan-2-on
SMILES CC(=O)CC(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,4,4-Trifluoro-2-butanone
Dichte 1.05
Siedepunkt 95°C to 96°C
Flammpunkt 37°C (99°F)
Menge 5 g
UN-Nummer UN1224
Formelmasse 126.08
Reinheit (%) 97%