Learn More
4,4,4-Trifluor-1-(2-Furyl)-1,3-Butandion, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11494280
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11494280 5 g 5 Gramm
11404290 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11494280 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10693.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 326-90-9 | C8H5F3O3 | 206.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 326-90-9
Summenformel C8H5F3O3
Molekulargewicht (g/mol) 206.12
MDL-Nummer MFCD00020935
InChI-Schlüssel OWLPCALGCHDBCN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4,4-trifluoro-1-furan-2-yl butane-1,3-dione, 2-furoyltrifluoroacetone, furoyltrifluoroacetone, 4,4,4-trifluoro-1-2-furyl-1,3-butanedione, perfluoroacetyl 2-furoyl methane, furonyltrifluoroacetone, 1,3-butanedione, 4,4,4-trifluoro-1-2-furanyl, 4,4,4-trifluoro-1-2-furyl butane-1,3-dione, 2-furoyl trifluoro acetone, 4,4,4-trifluoro-1-2-furanyl-1,3-butanedione
PubChem CID 67594
IUPAC-Name 4,4,4-Trifluor-1-(Furan-2-yl)butan-1,3-Dion
SMILES FC(F)(F)C(=O)CC(=O)C1=CC=CO1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,4,4-Trifluoro-1- (2-furyl)-1,3-butanedione
Schmelzpunkt 20°C to 21°C
Dichte 1.391
Siedepunkt 203°C
Flammpunkt 87°C (188°F)
Brechungsindex 1.528
Menge 5 g
Beilstein 168085
Formelmasse 206.12
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4,4,4-Trifluoro-1-(2-furyl)-1,3-butanedione
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 4,4,4-Trifluoro-1-(2-furyl)-1,3-butanedione