Learn More
4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenylamin, TRC
Artikelnummer. 30426292
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
2.5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
2.50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30426292 1 g 1 Gramm
30412881 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30426292 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT3027101G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenylamine
CAS 214360-73-3
Summenformel C12H18BNO2
Menge 1 g
Synonym (4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline, 2-(4-Aminophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline, 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzeneamine, 4-Aminophenylboronic Acid Pinacol Ester
InChI-Formel InChI=1S/C12H18BNO2/c1-11(2)12(3,4)16-13(15-11)9-5-7-10(14)8-6-9/h5-8H,14H2,1-4H3
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(N)cc2
IUPAC-Name 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan-2-yl)Anilin
Molekulargewicht (g/mol) 219.09
Formelmasse 219.1431