Learn More
4-{[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzolsulfonsäurelchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10753512
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10753512 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10753512 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MAY00318DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-{[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzenesulfonyl chloride
CAS 874839-13-1
Prozentgehaltsbereich 97%
Summenformel C12H7ClF3NO3S
Menge 1 g
Synonym 4-3-trifluoromethyl pyridin-2-yl oxy benzenesulfonyl chloride, 4-3-trifluoromethyl pyridin-2-yl oxy benzene-1-sulfonyl chloride, chloro 4-3-trifluoromethyl 2-pyridyloxy phenyl sulfone, 4-3-trifluoromethyl pyridin-2-yl oxy benzenesulphonyl chloride
InChI-Schlüssel FDAYBQVWHDJJOL-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(N=C1)OC2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)Cl)C(F)(F)F
IUPAC-Name 4-[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxybenzolsulfonylchlorid
Molekulargewicht (g/mol) 337.697
PubChem CID 45594320
Formelmasse 337.7