Learn More
4-[3-(Trifluoromethyl)Phenylsulfonylamino]Benzoesäure, 96 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15488705
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 15488705
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H33932.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 613657-61-7
Summenformel C14H10F3NO4S
Molekulargewicht (g/mol) 345.292
MDL-Nummer MFCD03997750
InChI-Schlüssel NJEQBXPASRIDHG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-3-trifluoromethyl phenyl sulfonamido benzoic acid, 4-3-trifluoromethyl benzenesulfonamido benzoic acid, 4-3-trifluoromethyl phenyl sulfonylamino benzoic acid, 4-3-trifluoromethyl phenylsulfonamido benzoic acid, 4-3-trifluoromethyl phenylsulfonylamino benzoic acid, 4-3-trifluoromethyl phenyl sulfonyl amino benzoic acid
PubChem CID 697781
IUPAC-Name 4-[[3-(trifluormethyl)phenyl]sulfonylamino]benzoesäure
SMILES C1=CC(=CC(=C1)S(=O)(=O)NC2=CC=C(C=C2)C(=O)O)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-[3-(Trifluoromethyl)phenylsulfonylamino]benzoic acid
Schmelzpunkt 235°C to 236°C
Menge 250 mg
Formelmasse 345.3
Reinheit (%) 96%