Learn More
4-[3-(Trifluoromethyl)Diazirin-3-yl] Benzoesäure N-Hydroxysuccinimid Ester, TRC
Artikelnummer. 30451674
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30451674 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30451674 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT79125010MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 87736-89-8
Summenformel C13 H8 F3 N3 O4
Molekulargewicht (g/mol) 327.22
IUPAC-Name (2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl) 4-[3-(Trifluormethyl)Diazirin-3-yl]Benzoat
SMILES FC(F)(F)C1(N=N1)c2ccc(cc2)C(=O)ON3C(=O)CCC3=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-[3-(Trifluoromethyl)diazirin-3-yl]benzoic Acid N-Hydroxysuccinimide ester
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C13H8F3N3O4/c14-13(15,16)12(17-18-12)8-3-1-7(2-4-8)11(22)23-19-9(20)5-6-10(19)21/h1-4H,5-6H2
Formelmasse 327.0467