Learn More
4-(3-Trifluormethyl-2-pyridylloxy)benzolsulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15408495
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15408495 250 mg 250 Milligramm
15488485 1 g 1 Gramm
15498485 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15408495 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H33473.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 874839-13-1 | C12H7ClF3NO3S | 337.697 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 874839-13-1
Summenformel C12H7ClF3NO3S
Molekulargewicht (g/mol) 337.697
MDL-Nummer MFCD07774164
InChI-Schlüssel FDAYBQVWHDJJOL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-3-trifluoromethyl pyridin-2-yl oxy benzenesulfonyl chloride, 4-3-trifluoromethyl pyridin-2-yl oxy benzene-1-sulfonyl chloride, chloro 4-3-trifluoromethyl 2-pyridyloxy phenyl sulfone, 4-3-trifluoromethyl pyridin-2-yl oxy benzenesulphonyl chloride
PubChem CID 45594320
IUPAC-Name 4-[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxybenzolsulfonylchlorid
SMILES C1=CC(=C(N=C1)OC2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)Cl)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(3-Trifluoromethyl-2-pyridyloxy)benzenesulfonyl chloride
Schmelzpunkt 63°C to 65°C
Menge 250 mg
UN-Nummer UN3261
Formelmasse 337.71
Reinheit (%) 97%