Learn More
4-(3-Thienyl)benzoesäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10262932
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10262932 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10252932 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10262932 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MO07004DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 29886-64-4
Summenformel C11H8O2S
Molekulargewicht (g/mol) 204.243
MDL-Nummer MFCD03783559
InChI-Schlüssel FISAUHGRILVMDP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-3-thienyl benzoic acid, 4-thiophen-3-yl benzoic acid, 4-thiophen-3-yl-benzoic acid, benzoic acid, 4-3-thienyl, 4-thien-3-ylbenzoic acid, 4-3-thienyl-benzoic acid, maybridge3_004545, acmc-1cisg
PubChem CID 736862
IUPAC-Name 4-thiophen-3-ylbenzoesäure
SMILES C1=CC(=CC=C1C2=CSC=C2)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(3-Thienyl)benzoic acid
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 204.25
Reinheit (%) 97%