Learn More
4-(3-Isopropyl-1,2,4-Oxadiazol-5-yl)piperidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11439560
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11439560 250 mg 250 Milligramm
11449560 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11439560 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H50873.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 733748-92-0 | C10H17N3O | 195.27 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 733748-92-0
Summenformel C10H17N3O
Molekulargewicht (g/mol) 195.27
MDL-Nummer MFCD08061038
InChI-Schlüssel QDRJZNBKSMAEIE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-3-isopropyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl piperidine, 3-isopropyl-5-piperidin-4-yl-1,2,4-oxadiazole, 4-3-isopropyl-1,2,4 oxadiazol-5-yl-piperidine, 5-piperidin-4-yl-3-propan-2-yl-1,2,4-oxadiazole, piperidine, 4-3-1-methylethyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl, 4-3-propan-2-yl-1,2,4-oxadiazol-5-yl piperidine, 4-3-1-methylethyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl piperidine, 3-isopropyl-5-4-piperidyl-1,2,4-oxadiazole, 3-methylethyl-5-4-piperidyl-1,2,4-oxadiazole
PubChem CID 24208845
IUPAC-Name 5-Piperidin-4-yl-3-propan-2-yl-1,2,4-oxadiazol
SMILES CC(C)C1=NOC(=N1)C1CCNCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(3-Isopropyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)piperidine
Brechungsindex 1.486
Menge 250 mg
Formelmasse 195.27
Reinheit (%) 97%