Learn More
4-(3-Indolyl)buttersäure, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30312035
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30312035 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30312035 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREC14310000100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(3-Indolyl)-butyric acid
CAS 133-32-4
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 4-(3-Indolyl)-butyric acid
Versandbedingung +20 °C
Summenformel C12 H13 N O2
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym 4-(3-Indolyl)butyric acid
InChI-Formel InChI=1S/C12H13NO2/c14-12(15)7-3-4-9-8-13-11-6-2-1-5-10(9)11/h1-2,5-6,8,13H,3-4,7H2,(H,14,15)
SMILES OC(=O)CCCc1c[nH]c2ccccc12
IUPAC-Name 4-(1H-Indol-3-yl)Butansäure
Molekulargewicht (g/mol) 203.24
Menge 100 mg
Formelmasse 203,0946 g/mol