Learn More
4-(3-Indolyl)buttersäure 100 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30314924
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30314924 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30314924 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA14310000AL100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(3-Indolyl)-butyric acid
CAS 133-32-4
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 4-(3-Indolyl)-butyric acid
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C12 H13 N O2
Konzentration 100 μg/ml
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym 4-(3-Indolyl)butyric acid
InChI-Formel InChI=1S/C12H13NO2/c14-12(15)7-3-4-9-8-13-11-6-2-1-5-10(9)11/h1-2,5-6,8,13H,3-4,7H2,(H,14,15)
SMILES OC(=O)CCCc1c[nH]c2ccccc12
IUPAC-Name 4-(1H-Indol-3-yl)Butansäure
Solvent or Matrix Acetonitril
Molekulargewicht (g/mol) 203.24
Menge 1 mL
Formelmasse 203,0946 g/mol