Learn More
4-[3-(Dimethylamino)propoxy]benzonitril, 97%, Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-[3-(Dimethylamino)propoxy]benzonitrile |
| CAS Min. % | 96.5 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Menge | 5 g |
| Formelmasse | 204.27 |
| Reinheit (%) | 97% |