Learn More
4-(3-Chloropropyl)morpholin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15447487
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15447487 50 g 50 Gramm
15437487 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15447487 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H35222.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 7357-67-7 | C7H14ClNO | 163.645 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7357-67-7
Summenformel C7H14ClNO
Molekulargewicht (g/mol) 163.645
MDL-Nummer MFCD00039714
InChI-Schlüssel PIAZYBLGBSMNLX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-3-chloropropyl morpholine, n-3-chloropropyl morpholine, morpholine, 4-3-chloropropyl, 3-morpholinopropyl chloride, 1-chloro-3-morpholinopropane, 4-3-chloropropyl-morpholine, 1-chloro-3-morpholin-4-yl propane, 4-3-chloro-propyl-morpholine, morpholine, 4-3-chloropropyl-, hydrochloride
PubChem CID 95834
IUPAC-Name 4-(3-Chloropropyl)morpholin
SMILES C1COCCN1CCCCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(3-Chloropropyl)morpholine
Menge 50 g
Formelmasse 163.65
Reinheit (%) 95%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-(3-Chloropropyl)morpholine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.