Learn More
4-(3-Chlorphenylsulfonylamino)Benzoesäure, 96 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15488545
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15488545 250 mg 250 Milligramm
15436467 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15488545 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H33620.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 727689-55-6
Summenformel C13H10ClNO4S
Molekulargewicht (g/mol) 311.736
MDL-Nummer MFCD05866548
InChI-Schlüssel JQVIQJNDKGSTPV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-3-chlorophenylsulfonylamino benzoic acid, 4-3-chlorophenyl sulfonamido benzoic acid, 4-3-chlorobenzenesulfonamido benzoic acid, 4-3-chlorophenyl sulfonylamino benzoic acid, 4-3-chlorophenylsulfonamido benzoic acid, 4-3-chlorophenyl sulfonyl amino benzoic acid
PubChem CID 1299802
IUPAC-Name 4-[(3-chlorphenyl)sulfonylamino]benzoesäure
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Cl)S(=O)(=O)NC2=CC=C(C=C2)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(3-Chlorophenylsulfonylamino)benzoic acid
Schmelzpunkt 219°C to 220°C
Menge 250 mg
Formelmasse 311.75
Reinheit (%) 96%