Learn More
4-(3-Chlorphenoxy)piperidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11409710
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11409710 1 g 1 Gramm
11499700 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11409710 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H50956.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 97840-40-9
Summenformel C11H14ClNO
Molekulargewicht (g/mol) 211.689
MDL-Nummer MFCD08061087
InChI-Schlüssel BYXWGMQMUJCYPK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-3-chlorophenoxy piperidine, 4-3-chloro-phenoxy-piperidine, piperidine, 4-3-chlorophenoxy, acmc-20amww, 4-m-chlorophenoxypiperidine, 4-3-chlorophenoxy-piperidine, piperidine,4-3-chlorophenoxy, 1-chloro-3-4-piperidyloxy benzene, piperidine, 4-3-chlorophenoxy-, hydrochloride
PubChem CID 2735317
IUPAC-Name 4-(3-Chlorphenoxy)piperidin
SMILES C1CNCCC1OC2=CC(=CC=C2)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(3-Chlorophenoxy)piperidine
Menge 1 g
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 211.69
Reinheit (%) 98%