Learn More
4-[(3-Chlor-4-fluorphenyl)amino]-7-methoxychinazolin-6-ol (O-Desmorpholinopropylgefitinib), Mikromol™
Beschreibung
4-[(3-Chlor-4-fluorphenyl)amino]-7-methoxychinazolin-6-ol (O-Desmorpholinopropylgefitinib)
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | O-Desmorpholinopropyl Gefitinib |
| CAS | 184475-71-6 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | O-Desmorpholinopropyl Gefitinib |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C15 H11 Cl F N3 O2 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | 6-Quinazolinol, 4-[(3-chloro-4-fluorophenyl)amino]-7-methoxy-, 4-[(3-Chloro-4-fluorophenyl)amino]-7-methoxy-6-quinazolinol, 4-(3-Chloro-4-fluoroanilino)-6-hydroxy-7-methoxyquinazoline, 4-(3-Chloro-4-fluorophenylamino)-6-hydroxy-7-methoxyquinazoline, 4-(3-Chloro-4-fluorophenylamino)-7-methoxyquinazolin-6-ol, N-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-6-hydroxy-7-methoxyquinazolin-4-amine |
| InChI-Formel | InChI=1S/C15H11ClFN3O2/c1-22-14-6-12-9(5-13(14)21)15(19-7-18-12)20-8-2-3-11(17)10(16)4-8/h2-7,21H,1H3,(H,18,19,20) |
| SMILES | COc1cc2ncnc(Nc3ccc(F)c(Cl)c3)c2cc1O |
| IUPAC-Name | 4-(3-Chlor-4-fluoranilino)-7-methoxychinazolin-6-ol |
| Mehr anzeigen |