Learn More
4-[3-Chlor-4-(3-Fluorbenzyloxy)phenylamino]-6-Iodchinazolin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7035993
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 15480926
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H54229.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 231278-20-9 | C21H14ClFIN3O | 505.72 g/mol
4-[3-Chloro-4-(3-fluorobenzyloxy)phenylamino]-6-iodoquinazoline is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-[3-Chlor-4-(3-Fluorbenzyloxy)phenylamino]-6-Iodchinazolin wird als Zwischenprodukt der organischen chemischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 231278-20-9
Summenformel C21H14ClFIN3O
Molekulargewicht (g/mol) 505.72
MDL-Nummer MFCD09998827
InChI-Schlüssel UHFPFDMMKYQMLC-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-3-chloro-4-3-fluorobenzyl oxy phenyl-6-iodoquinazolin-4-amine, n-3-chloro-4-3-fluorobenzyloxy phenyl-6-iodoquinazolin-4-amine, n-3-chloro-4-3-fluorobenzyloxy-phenyl-6-iodoquinazolin-4-amine, n-3-chloro-4-3-fluorophenyl methoxy phenyl-6-iodoquinazolin-4-amine, 6-iodo-4-3-chloro-4-3-fluorobenzyloxy anilino quinazoline, 4-3-chloro-4-3-fluorobenzyloxy phenylamino-6-iodoquinazoline, n-3-chloro-4-3-fluorobenzyl oxy phenyl-6-iodo-4-quinazolinamine, 4-quinazolinamine, n-3-chloro-4-3-fluorophenyl methoxy phenyl-6-iodo
PubChem CID 10174519
IUPAC-Name N-[3-chlor-4-[(3-fluorophenyl)methoxy]phenyl]-6-iodchinazolin-4-amin
SMILES FC1=CC=CC(COC2=C(Cl)C=C(NC3=C4C=C(I)C=CC4=NC=N3)C=C2)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-[3-Chloro-4-(3-fluorobenzyloxy)phenylamino]-6-iodoquinazoline
Menge 250 mg
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 505.72
Reinheit (%) 97%