Learn More
4-(3-Chloro-2-pyridinyl)morpholin, ≥97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10462064
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10462064 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10462064 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. HTS11332DE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(3-Chloro-2-pyridinyl)morpholine
CAS 54231-36-6
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97+%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C9H11ClN2O
MDL-Nummer MFCD00498941
Menge 5 g
Synonym 4-3-chloropyridin-2-yl morpholine, 3-chloro-2-morpholinopyridine, 3-chloro-2-4-morpholino pyridine, maybridge2_000531, ksc915s6h, 2-morpholino-3-chloropyridine, 4-3-chloro-2-pyridyl morpholine, 3-chloro-2-morpholin-4-ylpyridine, 4-3-chloro-2-pyridinyl morpholine, 4-3-chloropyridin-2-yl ;morpholine
InChI-Schlüssel KCKQIVLNKGDTGJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1COCCN1C2=C(C=CC=N2)Cl
IUPAC-Name 4-(3-Chlorpyridin-2-yl)morpholin
Molekulargewicht (g/mol) 198.65
PubChem CID 2815854
Formelmasse 198.65
Reinheit (%) 97%