Learn More
Alfa Aesar™ 4-(3-Brom-4-fluorbenzyl)morpholin, 96 %
Marke:  Alfa Aesar™ H62455.06
Additional Details : CAS : 281652-25-3 Gewicht : 0.00500kg
Menge 5g
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15438968
  • 778.15 CHF / 5 Gramm
Verfügbar ab
29-10-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
281652-25-3
274.133
KRXZMNYOZJCBKI-UHFFFAOYSA-N
782859
C1COCCN1CC2=CC(=C(C=C2)F)Br
C11H13BrFNO
MFCD01307672
4-3-bromo-4-fluorobenzyl morpholine, 4-3-bromo-4-fluorophenyl methyl morpholine, cambridge id 5424905, 2-fluoro-5-morpholin-4-ylmethyl-bromobenzene
4-[(3-brom-4-fluorphenyl)methyl]morpholin
Spezifikation
4-(3-Bromo-4-fluorobenzyl)morpholine
281652-25-3
MFCD01307672
KRXZMNYOZJCBKI-UHFFFAOYSA-N
4-[(3-brom-4-fluorphenyl)methyl]morpholin
782859
Fest
5g
C11H13BrFNO
4-3-bromo-4-fluorobenzyl morpholine, 4-3-bromo-4-fluorophenyl methyl morpholine, cambridge id 5424905, 2-fluoro-5-morpholin-4-ylmethyl-bromobenzene
C1COCCN1CC2=CC(=C(C=C2)F)Br
274.133
274.13
96%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation