Learn More
4-(3-Aminopropyl)-2,4-dihydro-3H-Pyrazol-3-one, ≥90 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-(3-Aminopropyl)-2, 4-dihydro-3H-pyrazol-3-one |
CAS Min. % | 89.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 90% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Formelmasse | 141.17 |
Reinheit (%) | 90% |
Menge | 1 g |