Learn More
4-(3,4-Dichlorphenyl)-3,4-dihydronaphthalin-1(2H)-on (Sertralin-Tetralon-Derivat), Mikromol™
Beschreibung
4-(3,4-Dichlorphenyl)-3,4-dihydronaphthalin-1(2H)-on (Sertralin-Tetralon-Derivat)
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | rac-(3',4'-Dichlorophenyl)-3,4-dihydro-2H-naphthalen-1-one |
| CAS | 79560-19-3 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | rac-(3',4'-Dichlorophenyl)-3,4-dihydro-2H-naphthalen-1-one |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C16 H12 Cl2 O |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | Sertraline Hydrochloride Imp. F (EP), Sertraline Imp. F (EP), 4-(3,4-Dichlorophenyl)-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one, Sertraline Hydrochloride Imp. F (EP) as Racemate, Sertraline Tetralone Derivative, Sertraline Hydrochloride Impurity F as Racemate, Sertraline Impurity F as Racemate |
| InChI-Formel | InChI=1S/C16H12Cl2O/c17-14-7-5-10(9-15(14)18)11-6-8-16(19)13-4-2-1-3-12(11)13/h1-5,7,9,11H,6,8H2 |
| SMILES | Clc1ccc(cc1Cl)C2CCC(=O)c3ccccc23 |
| IUPAC-Name | 4-(3,4-Dichlorphenyl)-3,4-dihydro-2H-naphthalin-1-on |
| Show More |